393320
2,4,6-Cycloheptatriene-1-carbonitrile
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
bp
51-53 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidad
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#CC1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6,8H
Clave InChI
LADCKIXFXIKHQM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)