392642
meso-2,3-Dibromobutane
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.51 (lit.)
bp
73-74 °C/47 mmHg (lit.)
densidad
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
C[C@H](Br)[C@@H](C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
Clave InChI
BXXWFOGWXLJPPA-ZXZARUISSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?