391794
1,1′-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone
99%
Sinónimos:
4,6-Diacetylresorcinol
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
178-180 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(C(C)=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-5(11)7-3-8(6(2)12)10(14)4-9(7)13/h3-4,13-14H,1-2H3
Clave InChI
GEYCQLIOGQPPFM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Schiff base ligands[4][1][5][6]
- hexadentate chalcogenated bisimine ligands[7]
- 1,5-benzodiazepines[8]
- ketimine of chitosan[9]
- mannich bases[10]
- hydrazone ligands[11]
- thiosemicarbazone, semicarbazone and thiocarbohydrazone ligands[12]
- binuclear cobalt(II) and copper(II) complexes[13]
- europium (III) complexes[14]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?