Merck
391735
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole
98%
Sinónimos:
6-(Trifluoromethyl)-HOBT
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4F3N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
203.12
Beilstein:
614848
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
98%
mp
143-145 °C (lit.)
cadena SMILES
On1nnc2ccc(cc12)C(F)(F)F
Aplicación
Applications include the preparation of Ogura′s BTBO and BTBC coupling agents.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Journal of Organic Chemistry, 50, 273-273 (1985)
Synthesis, 557-557 (1987)