390011
Potassium hexafluoronickelate(IV)
99%
Sinónimos:
Potassium nickel(IV) fluoride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
cadena SMILES
[K+].[K+].F[Ni--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ni/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clave InChI
DNNIPLGVOQXCHW-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?