Merck
389366
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-d4
98 atom % D
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 189,00
US$ 189,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 189,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6D4(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
US$ 189,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
WDCYWAQPCXBPJA-RHQRLBAQSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)