Merck
389129
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-ethylvinyl benzene), cross-linked
25 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
reticulante
25 % cross-linked with divinylbenzene
cadena SMILES
C=Cc1ccncc1
Descripción general
Molar Ratio VP: EVB: DVB(5.5:1.3:1.92)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1