Merck
377716
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Citronellyl bromide
95%
Sinónimos:
8-Bromo-2,6-dimethyl-2-octene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 136,00
25 G
US$ 482,00
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 136,00
25 G
US$ 482,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
219.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +6.8°, neat
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
111 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadena SMILES
C[C@H](CCBr)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
QPKCDMXLSDFCQD-JTQLQIEISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(S)-(+)-Citronellyl bromide is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis to prepare chiral building blocks with the citronellyl group, which is used in various organic syntheses. It can also be used in the formation of chiral catalysts, which are useful in the synthesis of enantiomerically pure compounds.
Aplicación
(S)-(+)-Citronellyl bromide can be used as a reactant in the Negishi cross-coupling reaction. It is also used in the synthesis of spiroacetal parts of spirofungin A and B by reacting with epoxy alcohol via alkyne–lactone coupling reaction and diastereomeric separation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)