Merck
388440
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-18-crown-6
95%
Sinónimos:
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2-methanol, 18-Crown-6-methanol
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 127,00
1 G
US$ 294,00
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 127,00
1 G
US$ 294,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H26O7
Número de CAS:
Peso molecular:
294.34
Beilstein:
4313301
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
OCC1COCCOCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C13H26O7/c14-11-13-12-19-8-7-17-4-3-15-1-2-16-5-6-18-9-10-20-13/h13-14H,1-12H2
Clave InChI
HFRGASADQCZXHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Stability Constants of Complexes of Crown Ether Surfactant with Several Kinds of Alkali Metal Cations: This study highlights the interaction of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 with different alkali metals, providing useful data for drug discovery chemists looking at ion transport mechanisms (R Kondo et al., 2023).
  • Direct in situ labeling of target drugs with a fluorophore probe to improve MALDI-MS detection sensitivity in micro-liter plasma: Relevant for material science, this paper discusses the use of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 in enhancing detection sensitivity through mass spectrometry, a crucial technique in material analysis (YS Li, CY Lu, 2019).
  • Design of crown ether based micelles and their anti-tumor properties by perturbing potassium ion homeostasis: This article could be particularly intriguing for drug discovery chemists as it links the design of crown ether-based micelles with potential therapeutic applications (L Pang et al., 2021).
  • Development of effective potassium acetate extractant: Discusses the use of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 in the design of effective ion extractants, relevant for those in academia studying ion exchange processes (M Zakrzewski et al., 2021).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)