Merck
21874
Sigma-Aldrich
4′-Carboxybenzo-15-crown-5
≥98.0%
Sinónimos:
(Benzo-15-crown-5)-4′-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 392,00
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 392,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O7
Número de CAS:
Peso molecular:
312.32
Beilstein:
1597153
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
grupo funcional
carboxylic acid
ether
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O7/c16-15(17)12-1-2-13-14(11-12)22-10-8-20-6-4-18-3-5-19-7-9-21-13/h1-2,11H,3-10H2,(H,16,17)
Clave InChI
FBNLTQGIRRAGRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)