Merck
386359
Sigma-Aldrich
Methyl diphenylacetate
99%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 132,00
US$ 132,00
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 132,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 132,00
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
99%
form
solid
mp
59-62 °C (lit.)
functional group
ester
phenyl
SMILES string
COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(16)14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14H,1H3
InChI key
AORIUCNKPVHMTN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)