Saltar a
38457
3-Methoxy-1-propanol
≥98.0% (GC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 133,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
433-230-9
Beilstein/REAXYS Number:
1731204
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.413
bp
150-152 °C
density
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
COCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methoxy-1-propanol is a primary alcohol. Kinetics of the reactions of 3-methoxy-1-propanol with phenyl isocyanate in the presence of metal catalysts has been reported. Selective synthesis of 3-methoxy-1-propanol from methanol and allyl alcohol with metal oxides and zeolites catalysts in the liquid phase has been studied.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
142328555886337048
description
≥98.0% (GC)
description
99%
description
97%
description
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
150-152 °C
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
bp
110 °C/6 mmHg (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.413
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4350 (lit.)
refractive index
-
density
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
hydroxyl, ether
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl, phenyl
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)