Documentos clave
383295
Barium ferrite
−325 mesh, 98%
Sinónimos:
Barium ferrite
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
particle size
−325 mesh
SMILES string
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
InChI key
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
Specificity
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?