Merck
382094
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1706307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +4.8°, c = 2.9 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
80-81 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)C[C@@H](C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
NFOQJNGQQXICBY-RXMQYKEDSA-N
Aplicación
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate can be used in the synthesis of FK-506, a macrolide generally produced by Streptomyces tsukubaensis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A chemoenzymatic synthesis of the C10-C19 moiety of FK506
Gu R-L and Sih CJ
Tetrahedron Letters, 31(23), 3283-3286 (1990)
Tetrahedron Letters, 31, 3283-3283 (1990)