Merck
380393
Sigma-Aldrich
Isopropoxytrimethylsilane
98%
Sinónimos:
Isopropyl trimethylsilyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.378 (lit.)
densidad
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h6H,1-5H3
Clave InChI
NNLPAMPVXAPWKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.