Merck
380229
Sigma-Aldrich
Iodomethyl methyl ether
contains copper as stabilizer, 95%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 163,00
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 163,00
About This Item
Fórmula lineal:
ICH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
39 °C/20 mmHg (lit.)
solubilidad
organic solvents: soluble(lit.)
densidad
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCI
InChI
1S/C2H5IO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
Clave InChI
UUSXSNJAQDJKCG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Iodomethyl methyl ether (Iodomethoxymethane) is a halo ether. Product contains copper as stabilizer. Rotational, centrifugal distortion constants and the nuclear electric quadrupole coupling constant tensor for iodomethyl methyl ether (CH3OCH2I) and its two deuterated species have been measured by microwave spectral studies.[1] It readily undergoes methoxymethylation reaction with phosphorus, carbon, oxygen and nitrogen containing nucleophiles. It can be synthesized by reacting methylal (dimethoxymethane) with iodotrimethylsilane.[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Iodomethyl Methyl Ether
Jung ME, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Microwave spectrum and nuclear quadrupole coupling constant tensor of iodomethyl methyl ether.
Fujitake M and Hayashi M.
Journal of Molecular Spectroscopy, 128(2), 444-455 (1988)
The carbon-hydrogen bond strength in dimethyl ether and some properties of iodomethyl methyl ether.
Cruickshank FR and Benson SW.
International Journal of Chemical Kinetics, 1(4), 381-390 (1969)