379859
Hexacloroplatinato (IV) de potasio
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Cloroplatinato de potasio, Cloruro de platino (IV) y potasio, Cloruro de platino y potasio, Cloruro platínico de potasio, Hexacloroplatinato de dipotasio, Hexacloruro de platinato y dipotasio, Hexacloruro de platino (IV) y potasio
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clave InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?