Merck
379794
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.998% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
NaAuCl4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
361.77 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99.998% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
Clave InChI
VTMCVHXKFJBNKC-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Aplicación
A water/alcohol soluble Au(I) complex formed from NaAuCl4 has potential for application in chemotherapeutics.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Douglas E. Berning et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2765-2769 (1997-06-18)
The reactions of water-soluble bisphosphines (HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2) (1) and (HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2) (2) with NaAuCl(4), in aqueous media, or AuClPPh(3), in biphasic media (aqueous/organic), produced the water/alcoholic-soluble Au(I) complexes [Au{(HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (3), [Au{(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (4), and [Au(2){(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl(2) (5) in near quantitative yields. Stability and cysteine-challenge