379468
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
mp
156-158 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 1%, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
SMILES string
COc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(10-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
SNWZXTZIZWBIDQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?