Merck
376523
Sigma-Aldrich
3-(2-Bromoethyl)indole
97%
Sinónimos:
1-Bromo-2-(3-indolyl)ethane, 2-(3-Indolyl)ethyl bromide, 3-(2-Bromoethyl)-1H-indole, 3-(Bromoethyl)-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
224.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
97-99 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2
Clave InChI
NTLAICDKHHQUGC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(2-Bromoethyl)indole is a halogenated heterocyclic building block.
Aplicación
3-(2-Bromoethyl)indole may be used in the synthesis of:
  • β-carboline derivatives[1]
  • 6,7-dihydro-12H-indolo[2,3-a] pyridocolinium bromide[2]
  • N-(2-(3-indolyl)ethyl)aza-12-crown-4[3]
  • N-(2-(3-Indolyl)ethyl)aza-15-crown-5[3]
  • N-(2-(3-Indolyl)ethyl)aza-18-crown-6[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jiaxin Hu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(8), 5121-5126 (2002-04-12)
Feeble forces play a significant role in the organization of proteins. These include hydrogen bonding, hydrophobic interactions, salt bridge formation, and steric interactions. The alkali metal cation-pi interaction is a force of potentially profound importance but its consideration in biology
The synthesis of beta-carboline derivatives. VII. The isolation of the possible intermediate in the condensation of 3-(2-bromoethyl)indole and 2-halogenopyridine.
Y Ban et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 13(8), 931-934 (1965-08-01)
The synthesis of ?-carboline derivatives-I: A synthesis of some 12 H-indolo [2, 3-a] pyridocolinium salts, including flavopereirine.
Ban Y and Seo M.
Tetrahedron, 16(1), 5-10 (1961)