Merck
374407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorostyrene
99%, contains 0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinónimos:
2-Ethenyl-1,3-difluorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
59 °C/51 mmHg (lit.)
densidad
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(F)c1C=C
InChI
1S/C8H6F2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
Clave InChI
SFHOANYKPCNYMB-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)