Merck
474215
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl methacrylate
contains ≤150 ppm MEHQ as stabilizer
Sinónimos:
1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl methacrylate
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 397,00
US$ 397,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 397,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)5CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
432.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 397,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
contiene
≤150 ppm MEHQ as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.346 (lit.)
bp
92 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.496 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
PFAS testing
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3
Clave InChI
CDXFIRXEAJABAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)