Merck
371017
Sigma-Aldrich
Lignin, organosolv
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Line Munk et al.
Enzyme and microbial technology, 106, 88-96 (2017-09-02)
Laccases (EC 1.10.3.2) catalyse removal of an electron and a proton from phenolic hydroxyl groups, including phenolic hydroxyls in lignins, to form phenoxy radicals during reduction of O