368512
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
98%
Sinónimos:
4-(Trifluoromethyl)umbelliferone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
pKa
7.26
mp
178-180 °C (lit.)
fluorescencia
λex 385 nm; λem 502 nm in methanol
cadena SMILES
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
Clave InChI
CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?