Saltar a
28605
3-Cyanoumbelliferone
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
3-Cyano-7-hydroxycoumarin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.600,00
US$ 1.120,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
187.15
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
153271
US$ 1.120,00
Precio de catálogoUS$ 1.600,00Ahorre 30 %
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 408 nm; λem 450 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H5NO3/c11-5-7-3-6-1-2-8(12)4-9(6)14-10(7)13/h1-4,12H
InChI key
IJQYTHQDUDCJEQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MIF(4282)
Application
3-Cyano-7-hydroxycoumarin is closely related to 3-cyano-7-ethoxycoumarin which is used as a fluorometric substrate and inhibitor for cytochrome P-450 enzymes and cytochrome P-450-dependent mixed function oxidases. 3-Cyano-7-hydroxycoumarin may be useful to study the kinetics and substrate specificity of cytochrome P-450s.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H24003758248SMB00113
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 408 nm; λem 450 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble
solubility
dioxane: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98.0% (TLC)
assay
99%
assay
97%
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)