367826
1-(p-Toluenesulfonyl)azetidine
97%
Sinónimos:
1-Tosylazetidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
119-122 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonamide
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC2
InChI
1S/C10H13NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)11-7-2-8-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Clave InChI
VKCBXONEZGIOSP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?