366366
(S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
97%
Sinónimos:
L-Pyroglutaminol
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
optical activity
[α]20/D +30°, c = 2 in ethanol
mp
79-80 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
InChI key
HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)