Merck
366358
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
99%
Sinónimos:
D-Pyroglutaminol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Beilstein:
3587974
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −31°, c = 5 in ethanol
bp
147-149 °C/0.06 mmHg (lit.)
mp
83-85 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m1/s1
Clave InChI
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Aplicación
Serves as a building block in the synthesis of diphthamide.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 114, 1495-1495 (1992)