Merck
363855
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 257,00
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 257,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6F4CO2H · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.08 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
mp
104-107 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
O.OC(=O)c1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O3.H2O/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10;/h12H,(H,13,14);1H2
Clave InChI
BTXKLSXOHABRQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Latent ruthenium initiators containing fluoro aryloxide ligands.
Yu Z, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(8), 1591-1599 (2011)