Merck
363448
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyrophenone
technical grade
Sinónimos:
γ-Chlorobutyrophenone, 4-Chloro-1-phenyl-1-butanone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH2CH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
182.65
Beilstein:
878974
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.544 (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
densidad
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
phenyl
cadena SMILES
ClCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO/c11-8-4-7-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clave InChI
GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chlorobutyrophenone is a chloro ketone. Preparation of 4-chlorobutyrophenone is reported.
Aplicación
4-Chlorobutyrophenone may be used in the preparation of silyl enol ether, Z-4-chloro-1-phenyl-1-trimethylsilyloxybut-1-ene. It may be used as starting material in the preparation of 8-arylimidazopyridines.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
William J Kerr et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(7), 1238-1243 (2008-03-26)
Treatment of commercially available MesMgBr with 1,4-dioxane produces the key Mes(2)Mg reagent in situ which then mediates the deprotonation of ketones to deliver trimethylsilyl enol ethers, at readily accessible temperatures and without any nucleophilic addition, in an expedient and high
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1863-1863 (1987)
Neighboring group participation by carbonyl oxygen.
Pasto DJ and Serve MP.
Journal of the American Chemical Society, 87(7), 1515-1521 (1965)