363308
Carbostyril 124
99%
Sinónimos:
7-Amino-4-methyl-2(1H)-quinolinone, 7-Amino-4-methyl-2-hydroxyquinoline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
278-280 °C (lit.)
λmáx.
350 nm
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Nc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C10H10N2O/c1-6-4-10(13)12-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
MJXYFLJHTUSJGU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.