Merck
362948
Sigma-Aldrich
Barium bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate) hydrate
Sinónimos:
Ba(TMHD)2
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
503.86 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
composición
Ba, ≥26.3% gravimetric (water corrected with sulfuric acid)
Degree of hydration, ~1
idoneidad de la reacción
core: barium
mp
175-180 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ba]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ba.H2O/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*8-7-;;
Clave InChI
VCALGUJWYYNHDY-ZJCTYWPYSA-L
Aplicación
Used in the preparation of superconducting thin films.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chem. Abstr., 112, 149887h-149887h (1989)
Thin Solid Films, 182, 265-265 (1989)