Merck
339059
Sigma-Aldrich
Barium acetylacetonate hydrate
Sinónimos:
Ba(acac)2, Barium 2,4-pentanedionate
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 254,00
US$ 254,00
Fecha estimada de envío26 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 254,00
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(C5H7O2)2 · xH2O
Peso molecular:
335.54 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 254,00
Fecha estimada de envío26 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
powder or crystals (or Flakes or Beads)
Quality Level
composition
Ba, ≥30.0% gravimetric
reaction suitability
core: barium
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
InChI key
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)