Merck
359076
Sigma-Aldrich
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene
≥97%
Sinónimos:
Neopentylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.24
Beilstein:
2037544
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
Clave InChI
CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)