Merck
358711
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium cyanide
94%
Sinónimos:
N,N,N-triethyl-ethanaminium cyanide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 202,00
25 G
US$ 835,00
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 202,00
25 G
US$ 835,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)4N(CN)
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
3570222
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
94%
Formulario
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[C-]#N.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.CN/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
PCZOZSATUTWXIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tetraethylammonium cyanide can be used:
  • As a cyanide source for 1,4-addition of cyano group to enones (chalcones) catalyzed by scandium(III) triflate to yield β-cyanoketones.[1]
  • Along with diethylazodicarboxylate (DEAD) in the regioselective C- or N- ethoxy-carbonylation of heterocyclic systems like indoles and indazoles.[2]
  • In the synthesis of C-C-bridged bis-isoflavones from 2-bromomethyl-7,4′-dimethoxyisoflavone.[3]
Tetraethylammonium cyanide is a versatile reagent commonly used in cyanation reactions as cyanide source.[4][5][6] It is also used in the preparation of various cyanometalate complexes.[7][8]
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetraethylammonium Cyanide.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Carbon Monoxide and Cyanide Ligands in a Classical Organometallic Complex Model for Fe?Only Hydrogenase.
Lyon E J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 38(21), 3178-3180 (1999)
Nucleophilic aromatic substitution of hydrogen: a novel electrochemical approach to the cyanation of nitroarenes.
Gallardo I, et al.
Chemistry?A European Journal , 7(8), 1759-1765 (2001)
Synthesis of C- C-bridged bis-isoflavones
Al-Maharik NI, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(8), 2305-2308 (2000)
An S= 2 cyanide-bridged trinuclear FeIII2NiII single-molecule magnet.
Li D, et al.
Inorganic Chemistry, 45(14), 5251-5253 (2006)