348104
Triphenyltin hydroxide
Sinónimos:
Fentin hydroxide, Hydroxytriphenylstannane, NSC 113243
Productos recomendados
mp
124-126 °C (lit.)
cadena SMILES
O[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.H2O.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H2;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
BFWMWWXRWVJXSE-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in synthesis of:
- (E)-(Nitrophenyl)propenoic acid organotin(IV) carboxylates with antitumor activity
- Triorganotin chrysanthemumates for larvicidal studies
- Polynuclear organotin(IV) carboxylates containing ferrocenyl moieties for antitumor investigation
- Organotin(IV) aminophenylacrylate complexes
- 4-Biphenylcarboxylic acid derivatives for in vitro cytotoxicity studies
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)