Merck
347159
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylisobutyramide
99%
Sinónimos:
N,N,2-Trimethylpropionamide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 40,40
US$ 40,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 40,40
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.17
Beilstein:
1742178
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 40,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
175-176 °C/744 mmHg (lit.)
densidad
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CC(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-5(2)6(8)7(3)4/h5H,1-4H3
Clave InChI
GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N,N-Dimethylisobutyramide is an N,N-disubstituted amide. It can be prepared by acylation of secondary amines with acyl chloride.[1]
Aplicación
N,N-Dimethylisobutyramide may be used in the preparation of 1-chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
α-Chloro Enamines, Reactive Intermediates for Synthesis: 1-Chloro-N, N, 2-Trimethylpropenylamine.
Haveaux B, et al.
Organic Syntheses, 26-26 (1979)
Infrared spectroscopic studies of N, N-disubstituted amides as models for the peptide bond in hydrogen bonded interactions with water molecules.
Henson DB and Swenson CA.
The Journal of Physical Chemistry, 77(20), 2401-2406 (1973)