Merck
343951
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H3OCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
319.90
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
83-85 °C/20 mmHg (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI key
UKHOUWWEEAOCTI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene may be used in chemical synthesis.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)