343145
Cobalt(II) iodide
95%, powder
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: cobalt
mp
>515 °C (lit.)
densidad
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?