Merck
342831
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide
fused (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 82,10
1 KG
US$ 520,00
US$ 82,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 82,10
1 KG
US$ 520,00
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 82,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
fused (granular)
índice de refracción
n20/D 1.544 (lit.)
tamaño de partícula
1-3 mm
mp
1610 °C (lit.)
densidad
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
SiO2 is majorly used as a substrate material with excellent thermo-mechanical properties, which can be used in a variety of applications which include: vapor deposition[1][2], phase deposition[3], atomic force microscopy probes (AFM)[4], spin coating[5], electronic based devices.[6]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The effect of calcination temperature on the surface microstructure and photocatalytic activity of TiO2 thin films prepared by liquid phase deposition.
Yu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13871-13879 (2003)
Exciton diffusion measurements in poly (3-hexylthiophene).
Shaw PE, et al.
Advanced Materials, 20(18), 3516-3520 (2008)
Electrical and optical properties of ZnO transparent conducting films by the sol-gel method.
Lee J, et al.
Journal of Crystal Growth, 247(1-2), 119-125 (2003)
Oxygen-aided synthesis of polycrystalline graphene on silicon dioxide substrates.
Chen J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17548-17551 (2011)
Measurement of the adhesion force between carbon nanotubes and a silicon dioxide substrate.
Whittaker JD, et al.
Nano Letters, 6(5), 953-957 (2006)