Merck
Silicon dioxide single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Silicon dioxide
Silicon dioxide single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Sinónimos:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número CE:
Products
Marca
Peso de la fórmula
Fabricante
Punto de fusión [° C]
Forma física
Pureza
Longitud (mm)
Aplicación
Grado especial