Merck
342254
Sigma-Aldrich
Rhenium(IV) oxide
99.7% trace metals basis
Sinónimos:
Rhenium dioxide
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 775,00
5 G
US$ 2.800,00
US$ 775,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 775,00
5 G
US$ 2.800,00
About This Item
Fórmula lineal:
ReO2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 775,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.7% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: rhenium
cadena SMILES
O=[Re]=O
InChI
1S/2O.Re
Clave InChI
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Rhenium(IV) oxide is a crystalline solid that adopts a rutile structure. It can be used as a catalyst, and additive in the fabrication of superconducting ceramics. The layers containing ReO2 can be used to protect dielectric layers, inter-connects, and ferroelectric capacitors.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)