Merck
340677
Sigma-Aldrich
Lithium phenylacetylide solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
(Phenylethynyl)lithium
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C≡CLi
Número de CAS:
Peso molecular:
108.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.91 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
[Li]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.Li/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H;
Clave InChI
QQONVLVTCMNCTJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)