Merck
340669
Sigma-Aldrich
8-Fluoro-1-benzosuberone
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11FO
Número de CAS:
Peso molecular:
178.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
84-86 °C/0.001 mmHg (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc2CCCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C11H11FO/c12-9-6-5-8-3-1-2-4-11(13)10(8)7-9/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
INDIENDTRXERIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
8-Fluoro-1-benzosuberone was employed in the synthesis of 9-bromo, 2-fluoro substituted, and Z-ring locked (by a trimethylene bridge at C-8 and C-11) crystalline fluorine-substituted derivative of cinnamaldehyde.[1] It was also used in the synthesis of 9-bromo, 2-fluoro substituted, and Z-ring locked (by a trimethylene bridge at C8 and C11) crystalline fluorine substituted bicyclic ring-fused polyene bearing a δ-bromo-α,β,γ,δ-unsaturated ester unit.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and Structure of 9-Bromo-2-fluoro-8-[ethyl,(E)-2-propenoate-3-yl]-6, 7-dihydro-5H-benzocycloheptene.
Silveira MH, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 41(4), 458-463 (2011)
Synthesis of 9-Bromo-2-fluoro-6, 7-dihydro-5H-benzocycloheptene-8-carboxaldehyde.
Silveira MH, et al.
Synthetic Communications, 39(8), 1367-1377 (2009)