Merck
340065
Sigma-Aldrich
O-t-Butylhydroxylamine hydrochloride
99%
Sinónimos:
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CONH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
125.60
Beilstein/REAXYS Number:
3668106
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
mp
158-159 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CC(C)(C)ON
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)