293768
1-Methyluracil
99%
Sinónimos:
1-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
236-238 °C (lit.)
solubilidad
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
CN1C=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-4(8)6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,8,9)
Clave InChI
XBCXJKGHPABGSD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?