Merck
338419
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
98%
Sinónimos:
α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (R)-(+)-α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (R)-(+)-3-Chloro-1-phenylpropanol
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
170.64
Beilstein:
5250766
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]24/D +26°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
mp
58-60 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@H](CCCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
Clave InChI
JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Aplicación
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol may be used as a building block in the synthesis of antidepressants such as (R)- and (S)-tomoxetine, fluoxetine and nisoxetine. It may also be used in the synthesis of biologically active 2-substituted chromans such as tephrowatsin E.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A stereocontrolled route to 2-substituted chromans.
Hodgetts KJ.
Tetrahedron Letters, 41(44), 8655-8659 (2000)
An efficient route to enantiomerically pure antidepressants: tomoxetine, nisoxetine and fluoxetine.
Schneider MP and Goergens U.
Tetrahedron Asymmetry, 3(4), 525-528 (1992)