Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
L-Tyrosine hydrochloride, ≥98% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Gene Information
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... GRIN2C(14813)
rat ... GRIN2C(24411)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98% (HPLC) |
| color white to off-white | color white to off-white | color white | color white to beige |
| mp 239 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... GRIN2C(2905) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... GRIN2D(2906) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?