Merck
336971
Sigma-Aldrich
Tripropylphosphine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)3P
Número de CAS:
Peso molecular:
160.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.4584 (lit.)
bp
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CCCP(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
KCTAHLRCZMOTKM-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Johannes Wiest et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 268, 314-322 (2017-11-04)
Poor water solubility of drugs fuels complex formulations and jeopardizes patient access to medication. Simplifying these complexities we systematically synthesized a library of 36 sterically demanding counterions and mapped the pharmaceutical design space for amorphous ionic liquid strategies for Selurampanel
Rahul A Patil et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4645-4655 (2018-01-31)
The rapid expansion in the study and use of ionic liquids (ILs) is a result of their unique properties including negligible volatility, high thermal stability, and ability to dissolve disparate compounds. However, because ILs have infinitely variable structures (often referred
Contenido relacionado
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.