Merck
336920
Sigma-Aldrich
Isopropyldiphenylphosphine
97%
Sinónimos:
NSC 244305
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2PCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
165 °C/11 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17P/c1-13(2)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,1-2H3
Clave InChI
LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst in:
  • Nickel/Lewis acid-catalyzed aryl- and alkenylcyanation of unsaturated bonds
  • Nickel/Lewis Acid-Catalyzed Cyanoesterification and Cyanocarbamoylation of Alkynes
  • Methoxycarbonylation reactions (palladium complex)
  • Decarboxylative cross-coupling in the presence of palladium
  • Asymmetric hydrogenation of quinolines catalyzed by iridium complexes of BINOL-derived diphosphonites
  • Hydroesterification of vinylarenes in complex with palladium
  • Ligand precatalyst for room-temperature Heck coupling reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)